Tisk…
4-Methyl-4-heptanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923726-1G OR923726-5G
APOSOR923726-1GEA 3740 CZK
APOSOR923726-1G APOSOR923726-5G
4-Methyl-4-heptanol 95%
4-Methyl-4-heptanol
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021840
CAS číslo: 598-01-6