Tisk…
Butyl-2-chloroethyl ether 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923720-25G OR923720-5G
APOSOR923720-25GEA 777 CZK
APOSOR923720-25G APOSOR923720-5G
Butyl-2-chloroethyl ether 95%
Butyl-2-chloroethyl ether
Vzorec: C₆H₁₃ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059051
CAS číslo: 10503-96-5