Tisk…
2-Cyclopentylcyclopentanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: [1,1'-Bi(cyclopentan)]-2-one
OR923715-25G
APOSOR923715-25GEA 2480 CZK
APOSOR923715-25G
2-Cyclopentylcyclopentanone 95%
2-Cyclopentylcyclopentanone
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051419
CAS číslo: 4884-24-6