Tisk…
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923698-25G OR923698-5G
APOSOR923698-25GEA 0 CZK
APOSOR923698-25G APOSOR923698-5G
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275437
CAS číslo: 5708-19-0