Tisk…
3-Phenyl-1-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Phenyl-1-Propanol
OR923636-100G OR923636-500G
APOSOR923636-100GEA 827 CZK
APOSOR923636-100G APOSOR923636-500G
3-Phenyl-1-propanol 95%
3-Phenyl-1-propanol
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
MW: 136,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002950
CAS číslo: 122-97-4