Tisk…
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923609-1G OR923609-250MG
APOSOR923609-1GEA 23970 CZK
APOSOR923609-1G APOSOR923609-250MG
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine 95%
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07801141
CAS číslo: 876717-32-7