Tisk…
3-Methoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923568-100G OR923568-25G
APOSOR923568-100GEA 1630 CZK
APOSOR923568-100G APOSOR923568-25G
3-Methoxyphenol 95%
3-Methoxyphenol
Vzorec: C₇H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002267
CAS číslo: 150-19-6