Tisk…
4-Ethylamino-1-butanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Ethylamino)butan-1-ol, N-Ethylbutanolamine
OR923539-25G OR923539-5G
APOSOR923539-25GEA 7410 CZK
APOSOR923539-25G APOSOR923539-5G
4-Ethylamino-1-butanol 95%
4-Ethylamino-1-butanol
Vzorec: C₆H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671534
CAS číslo: 39216-86-9