1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923536-1G
OR923536-5G
APOSOR923536-1GEA
5200
CZK
APOSOR923536-1G
APOSOR923536-5G
1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec:
C₉H₁₄N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06260699 CAS číslo: 890626-07-0 |