Tisk…
2-(Ethylamino)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923489-10G OR923489-1G OR923489-5G
APOSOR923489-10GEA 16340 CZK
APOSOR923489-10G APOSOR923489-1G APOSOR923489-5G
2-(Ethylamino)pyridine 95%
2-(Ethylamino)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038418
CAS číslo: 37059-57-7