2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923428-1G
OR923428-5G
APOSOR923428-1GEA
5790
CZK
APOSOR923428-1G
APOSOR923428-5G
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₀N₂O MW: 186,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05864668 CAS číslo: 914348-86-0 |