3-Chloropropionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923420-100G
OR923420-1KG
OR923420-500G
APOSOR923420-100GEA
1490
CZK
APOSOR923420-100G
APOSOR923420-1KG
APOSOR923420-500G
3-Chloropropionic acid 98%
3-Chloropropionic acid
Vzorec:
C₃H₅ClO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002764 CAS číslo: 107-94-8 |