Tisk…
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923407-10G OR923407-1G OR923407-5G OR923407-25G
APOSOR923407-10GEA 0 CZK
APOSOR923407-10G APOSOR923407-1G APOSOR923407-5G APOSOR923407-25G
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
Vzorec: C₄H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632589
CAS číslo: 23953-00-6