4-Methyl-1-acetonaphthone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Acetyl-4-methylnaphthalene, 1-(4-Methylnaphthalen-1-yl)ethanone
OR923390-25G
OR923390-5G
APOSOR923390-25GEA
8240
CZK
APOSOR923390-25G
APOSOR923390-5G
4-Methyl-1-acetonaphthone 95%
4-Methyl-1-acetonaphthone
Vzorec:
C₁₃H₁₂O MW: 184,24 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671556 CAS číslo: 28418-86-2 |