Tisk…
ethylpropionát 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923289-100G OR923289-1KG OR923289-500G
APOSOR923289-100GEA 3540 CZK
APOSOR923289-100G APOSOR923289-1KG APOSOR923289-500G
ethylpropionát 95%
ethylpropionát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009308
CAS číslo: 105-37-3