Tisk…
2,3-butandiol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
OR923268-100G OR923268-25G OR923268-500G
APOSOR923268-100GEA 1820 CZK
APOSOR923268-100G APOSOR923268-25G APOSOR923268-500G
2,3-butandiol 98%
2,3-butandiol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Bod varu: 180…184 °C
Bod tání: 19…25 °C
Hustota: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004523
CAS číslo: 513-85-9