Tisk…
1-Chloro-2-methylpentane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923251-1G OR923251-25G OR923251-5G
APOSOR923251-1GEA 1240 CZK
APOSOR923251-1G APOSOR923251-25G APOSOR923251-5G
1-Chloro-2-methylpentane 98%
1-Chloro-2-methylpentane
Vzorec: C₆H₁₃Cl
MW: 120,62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053236
CAS číslo: 14753-05-0
UN: 1993
ADR: 3,III