Tisk…
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923232-1G OR923232-5G
APOSOR923232-1GEA 4770 CZK
APOSOR923232-1G APOSOR923232-5G
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine 95%
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844791
CAS číslo: 910041-10-0