4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR9232-1G
OR9232-5G
APOSOR9232-1GEA
6620
CZK
APOSOR9232-1G
APOSOR9232-5G
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
4-Phenoxybenzoyl chloride
Vzorec:
C₁₃H₉ClO₂ Bod tání: 22…23 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043966 CAS číslo: 1623-95-6 UN: 3261 ADR: 8,II |