Tisk…
cis-2,6-Dimethylpiperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: cis-2,6-Lupetidine
OR923199-25G
APOSOR923199-25GEA 1870 CZK
APOSOR923199-25G
cis-2,6-Dimethylpiperidine 95%
cis-2,6-Dimethylpiperidine
Vzorec: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066304
CAS číslo: 766-17-6