Tisk…
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923179-1G OR923179-5G
APOSOR923179-1GEA 1240 CZK
APOSOR923179-1G APOSOR923179-5G
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062806
CAS číslo: 826-35-7