Tisk…
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9231-1G OR9231-250MG
APOSOR9231-1GEA 3110 CZK
APOSOR9231-1G APOSOR9231-250MG
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride 95%
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClO₃
Bod varu: 110…112 °C/0,75mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424722
CAS číslo: 6845-81-4
UN: 3265
ADR: 8,II