Tisk…
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923059-1G OR923059-5G
APOSOR923059-1GEA 1370 CZK
APOSOR923059-1G APOSOR923059-5G
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin 95%
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O₂
MW: 190.63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059722
CAS číslo: 40126-55-4