Tisk…
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923052-100G OR923052-1KG OR923052-500G
APOSOR923052-100GEA 612 CZK
APOSOR923052-100G APOSOR923052-1KG APOSOR923052-500G
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide 98%
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005903
CAS číslo: 3891-07-4