7-Hydroxychromone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
7-Hydroxy-4-chromone, 7-Hydroxy-4H-chromen-4-one
OR923027-1G
OR923027-5G
APOSOR923027-1GEA
1910
CZK
APOSOR923027-1G
APOSOR923027-5G
7-Hydroxychromone 95%
7-Hydroxychromone
Vzorec:
C₉H₆O₃ MW: 162,1421 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00209371 CAS číslo: 59887-89-7 |