N-Butylpropionamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923016-25G
OR923016-5G
APOSOR923016-25GEA
13230
CZK
APOSOR923016-25G
APOSOR923016-5G
N-Butylpropionamide 95%
N-Butylpropionamide
Vzorec:
C₇H₁₅NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059416 CAS číslo: 2955-67-1 |