Tisk…
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923013-1G OR923013-5G
APOSOR923013-1GEA 7210 CZK
APOSOR923013-1G APOSOR923013-5G
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Vzorec: C₅H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09042012
CAS číslo: 65283-97-8