Tisk…
2-Phenoxypropanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Propylene Glycol 2-Monophenyl Ether
OR923004-1G OR923004-25G OR923004-250MG OR923004-2.5G
APOSOR923004-1GEA 2860 CZK
APOSOR923004-1G APOSOR923004-25G APOSOR923004-250MG APOSOR923004-2.5G
2-Phenoxypropanol 95%
2-Phenoxypropanol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142958
CAS číslo: 4169-04-4