Tisk…
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((2-Methylallyl)oxy)benzaldehyde
OR922954-1G OR922954-5G
APOSOR922954-1GEA 1370 CZK
APOSOR922954-1G APOSOR922954-5G
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06751841
CAS číslo: 38002-87-8