Tisk…
Fenylacetaldehyd 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR922951-100G OR922951-1KG OR922951-500G OR922951-25G
APOSOR922951-100GEA 3540 CZK
APOSOR922951-100G APOSOR922951-1KG APOSOR922951-500G APOSOR922951-25G
Fenylacetaldehyd 98%
Fenylacetaldehyd
Vzorec: C₈H₈O
Bod varu: 195 °C
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006993
CAS číslo: 122-78-1