Tisk…
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
OR922936-100G OR922936-10G OR922936-25G
APOSOR922936-100GEA 22950 CZK
APOSOR922936-100G APOSOR922936-10G APOSOR922936-25G
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Vzorec: C₅H₈O₃
MW: 116,1152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12545894
CAS číslo: 15484-46-5