Tisk…
N-Methylsaccharin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
OR922935-1G OR922935-25G OR922935-5G
APOSOR922935-1GEA 705 CZK
APOSOR922935-1G APOSOR922935-25G APOSOR922935-5G
N-Methylsaccharin 98%
N-Methylsaccharin
Vzorec: C₈H₇NO₃S
MW: 197,21 g/mol
Bod tání: 131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059263
CAS číslo: 15448-99-4