1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922934-1G
OR922934-250MG
APOSOR922934-1GEA
9920
CZK
APOSOR922934-1G
APOSOR922934-250MG
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate 95%
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate
Vzorec:
C₉H₁₆F₃NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17676096 CAS číslo: 6457-48-3 |