3-Isopropoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922907-5G
APOSOR922907-5GEA
1210
CZK
APOSOR922907-5G
3-Isopropoxyaniline 95%
3-Isopropoxyaniline
Vzorec:
C₉H₁₃NO MW: 151,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052700 CAS číslo: 41406-00-2 |