Tisk…
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922900-100MG OR922900-250MG
APOSOR922900-100MGEA 4570 CZK
APOSOR922900-100MG APOSOR922900-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01895566
CAS číslo: 80744-01-0