Tisk…
methyl 4-hydroxybenzoát 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922886-100G OR922886-1KG OR922886-500G
APOSOR922886-100GEA 622 CZK
APOSOR922886-100G APOSOR922886-1KG APOSOR922886-500G
methyl 4-hydroxybenzoát 98%
methyl 4-hydroxybenzoát
Vzorec: HOC₆H₄CO₂CH₃
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002352
CAS číslo: 99-76-3