Tisk…
2-(2-Methoxyethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922880-1G OR922880-25G OR922880-5G
APOSOR922880-1GEA 4140 CZK
APOSOR922880-1G APOSOR922880-25G APOSOR922880-5G
2-(2-Methoxyethyl)pyridine 95%
2-(2-Methoxyethyl)pyridine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023547
CAS číslo: 114-91-0