Tisk…
4-Ethylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922870-100G OR922870-1KG OR922870-500G
APOSOR922870-100GEA 3540 CZK
APOSOR922870-100G APOSOR922870-1KG APOSOR922870-500G
4-Ethylaniline 98%
4-Ethylaniline
Vzorec: C₈H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007921
CAS číslo: 589-16-2