Tisk…
1-Cyanopiperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyanopiperidine, Pentamethylenecyanamide, Piperidine-1-carbonitrile
OR922869-25G OR922869-5G OR922869-1G
APOSOR922869-25GEA 16630 CZK
APOSOR922869-25G APOSOR922869-5G APOSOR922869-1G
1-Cyanopiperidine 95%
1-Cyanopiperidine
Vzorec: C₆H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006477
CAS číslo: 1530-87-6