Tisk…
2-Chloro-6-ethoxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922826-25G OR922826-5G
APOSOR922826-25GEA 4530 CZK
APOSOR922826-25G APOSOR922826-5G
2-Chloro-6-ethoxypyridine 97%
2-Chloro-6-ethoxypyridine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023465
CAS číslo: 42144-78-5