Tisk…
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922815-1G OR922815-5G
APOSOR922815-1GEA 0 CZK
APOSOR922815-1G APOSOR922815-5G
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 98%
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Vzorec: C₈H₁₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027752
CAS číslo: 32897-26-0