Tisk…
Kyselina dichloroctová 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: DCA
OR922813-100G OR922813-1KG OR922813-500G
APOSOR922813-100GEA 3540 CZK
APOSOR922813-100G APOSOR922813-1KG APOSOR922813-500G
Kyselina dichloroctová 95%
Kyselina dichloroctová
Vzorec: C₂H₂Cl₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004223
CAS číslo: 79-43-6