Tisk…
2,4-Dimethoxyphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922810-5G
APOSOR922810-5GEA 2150 CZK
APOSOR922810-5G
2,4-Dimethoxyphenol 97%
2,4-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
MW: 154,1632 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060637
CAS číslo: 13330-65-9