Tisk…
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922780-1G OR922780-500MG
APOSOR922780-1GEA 29460 CZK
APOSOR922780-1G APOSOR922780-500MG
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18325169
CAS číslo: 1259489-92-3