Tisk…
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922751-100MG OR922751-1G OR922751-250MG
APOSOR922751-100MGEA 5690 CZK
APOSOR922751-100MG APOSOR922751-1G APOSOR922751-250MG
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₇H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06254345
CAS číslo: 28732-79-8