Tisk…
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922722-1G OR922722-5G
APOSOR922722-1GEA 6850 CZK
APOSOR922722-1G APOSOR922722-5G
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Vzorec: C₇H₆N₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01710636
CAS číslo: 5711-72-8