Tisk…
Deoxybenzoin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Phenylacetophenone, 1,2-Diphenylethanone
OR922691-500G
APOSOR922691-500GEA 3610 CZK
APOSOR922691-500G
Deoxybenzoin 97%
Deoxybenzoin
Vzorec: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003081
CAS číslo: 451-40-1