Tisk…
Allyl-4-hydroxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922681-25G OR922681-5G
APOSOR922681-25GEA 3480 CZK
APOSOR922681-25G APOSOR922681-5G
Allyl-4-hydroxybenzoate 95%
Allyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276268
CAS číslo: 18982-18-8