2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922672-100G
OR922672-25G
APOSOR922672-100GEA
6120
CZK
APOSOR922672-100G
APOSOR922672-25G
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane 98%
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014108 CAS číslo: 126-39-6 |