Tisk…
4-Methylanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: p-Methylanisole
OR922661-1KG OR922661-500G
APOSOR922661-1KGEA 7670 CZK
APOSOR922661-1KG APOSOR922661-500G
4-Methylanisole 95%
4-Methylanisole
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 174
Bod tání: -36
Bod vzplanutí: 58
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008413
CAS číslo: 104-93-8